1-Hydroxyisoquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
OR315042-100G OR315042-25G OR315042-5G
APOSOR315042-100GEA 406 EUR InStock
APOSOR315042-100G APOSOR315042-25G APOSOR315042-5G
1-Hydroxyisoquinoleine
1-Hydroxyisoquinoleine
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006899
Numéro CAS: 491-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité