Ferroceneboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315060-1G OR315060-5G
APOSOR315060-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR315060-1G APOSOR315060-5G
Ferroceneboronic acid 95%
Ferroceneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BFeO₂
MW: 229,85 g/mol
Point de fusion: 145…150 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059074
Numéro CAS: 12152-94-2
EINECS: 235-272-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité