Bromoferrocène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315061-1G
APOSOR315061-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR315061-1G
Bromoferrocène
Bromoferrocène
Formule: C₁₀H₉BrFe
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093913
Numéro CAS: 1273-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité