4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315069-100G OR315069-25G OR315069-5G
APOSOR315069-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR315069-100G APOSOR315069-25G APOSOR315069-5G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNS
MW: 175,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861485
Numéro CAS: 28783-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité