Amino-5-dichloro-2,3-pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dichloropyridin-5-amine, 2,3-Dichloro-5-pyridylamine, 3-Amino-5,6-dichloropyridine
OR315086-25G
APOSOR315086-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR315086-25G
Amino-5-dichloro-2,3-pyridine 98%
Amino-5-dichloro-2,3-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840434
Numéro CAS: 98121-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité