2-(Chloromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315094-1G OR315094-5G OR315094-10G
APOSOR315094-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR315094-1G APOSOR315094-5G APOSOR315094-10G
2-(Chloromethyl)pyrimidine
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796203
Numéro CAS: 54198-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité