5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
OR3151-25G OR3151-5G OR3151-500MG
APOSOR3151-25GEA 200 EUR InStock
APOSOR3151-25G APOSOR3151-5G APOSOR3151-500MG
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427664
Numéro CAS: 164513-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité