2-Bromodibenzo[b,d]furane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromodibenzo[b,d]furan
OR315129-100G OR315129-25G OR315129-5G
APOSOR315129-100GEA 114 EUR InStock
APOSOR315129-100G APOSOR315129-25G APOSOR315129-5G
2-Bromodibenzo[b,d]furane 98%
2-Bromodibenzo[b,d]furane
Formule: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092338
Numéro CAS: 86-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité