4,6-Dibromodibenzothiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
OR315130-5G OR315130-25G
APOSOR315130-5GEA 159 EUR InStock
APOSOR315130-5G APOSOR315130-25G
4,6-Dibromodibenzothiophene
4,6-Dibromodibenzothiophene
Formule: C₁₂H₆Br₂S
MW: 342,048 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18451473
Numéro CAS: 669773-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité