5-Bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-3-chloro-5-bromopyridine
OR315131-5G
APOSOR315131-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR315131-5G
5-Bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine 98%
5-Bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₅BrClNO
MW: 222,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972382
Numéro CAS: 848366-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité