6-Methoxy-2-naphthylacetic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
OR315155-1G OR315155-250MG OR315155-5G
APOSOR315155-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR315155-1G APOSOR315155-250MG APOSOR315155-5G
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid 97+%
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid
Formule: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033105
Numéro CAS: 23981-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité