4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR315158-1G OR315158-250MG OR315158-5G
APOSOR315158-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR315158-1G APOSOR315158-250MG APOSOR315158-5G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formule: C₁₂H₆Cl₂N₂
MW: 249,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233882
Numéro CAS: 5394-23-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité