1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315195-1G OR315195-5G OR315195-10G
APOSOR315195-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR315195-1G APOSOR315195-5G APOSOR315195-10G
1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine 95+%
1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753940
Numéro CAS: 858193-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité