2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315199-100G OR315199-25G OR315199-5G
APOSOR315199-100GEA 1570 EUR InStock
APOSOR315199-100G APOSOR315199-25G APOSOR315199-5G
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 95%
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Formule: C₆H₆N₂O₅
Point de fusion: 272…277 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216919
Numéro CAS: 205692-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité