5-Éthyl-2-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3152-25G OR3152-100G
APOSOR3152-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3152-25G APOSOR3152-100G
5-Éthyl-2-méthylpyridine
5-Éthyl-2-méthylpyridine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0.919 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006344
Numéro CAS: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
ONU: 2300
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité