3,3-Diethoxypropionate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
OR315226-500G
APOSOR315226-500GEA 214 EUR InStock
APOSOR315226-500G
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle 97%
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle
Formule: C₉H₁₈O₄
MW: 190,24 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C/13mmHg
Densité: 0.978 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009865
Numéro CAS: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité