Phénylpropiolate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Phenylpropiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylprop-2-ynoate, Ethyl phenylacetylenecarboxylate
OR315228-25G
APOSOR315228-25GEA 201 EUR InStock
APOSOR315228-25G
Phénylpropiolate d'éthyle
Phénylpropiolate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009185
Numéro CAS: 2216-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité