Phénylpropiolate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR315233-100GEA 495 EUR InStock
APOSOR315233-100G APOSOR315233-5G APOSOR315233-25G
Phénylpropiolate de méthyle 98%
Phénylpropiolate de méthyle
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C
Point de fusion: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041685
Numéro CAS: 4891-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité