Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-méthylphényle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315241-1G
APOSOR315241-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR315241-1G
Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-méthylphényle 99%
Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-méthylphényle
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041083
Numéro CAS: 190774-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité