Isothiocyanate de 3-iodophényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Iodo-3-isothiocyanatobenzène
APOSOR315243-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR315243-1G APOSOR315243-5G APOSOR315243-25G
Isothiocyanate de 3-iodophényle 98%
Isothiocyanate de 3-iodophényle
Formule: C₇H₄INS
MW: 261,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041074
Numéro CAS: 3125-73-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité