2-Isothiocyanatobenzoate d'éthyle 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: o-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate
OR315248-1G OR315248-5G
APOSOR315248-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR315248-1G APOSOR315248-5G
2-Isothiocyanatobenzoate d'éthyle 98+%
2-Isothiocyanatobenzoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041063
Numéro CAS: 99960-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité