(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315293-1G OR315293-5G
APOSOR315293-1GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR315293-1G APOSOR315293-5G
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 97%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010845
Numéro CAS: 77943-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité