(S)-(-)-1-Phényléthanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR315315-100G OR315315-25G OR315315-500G
APOSOR315315-100GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR315315-100G APOSOR315315-25G APOSOR315315-500G
(S)-(-)-1-Phényléthanol 99%
(S)-(-)-1-Phényléthanol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 98 °C/20.25mmHg
Densité: 0.996 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064264
Numéro CAS: 1445-91-6
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité