(R)-(+)-1-Phényléthanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR315316-25G OR315316-5G OR315316-100G
APOSOR315316-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR315316-25G APOSOR315316-5G APOSOR315316-100G
(R)-(+)-1-Phényléthanol 99%
(R)-(+)-1-Phényléthanol
Formule: C₈H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064263
Numéro CAS: 1517-69-7
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité