Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methyl-4-nitrobenzoate
OR315322-100G
APOSOR315322-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR315322-100G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618407
Numéro CAS: 62621-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité