Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate
OR315330-1G OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR315330-1G APOSOR315330-5G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C
Point de fusion: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07800315
Numéro CAS: 42122-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité