2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315333-25G OR315333-5G
APOSOR315333-25GEA 119 EUR InStock
APOSOR315333-25G APOSOR315333-5G
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₇Cl₃O₃
MW: 269,51 g/mol
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002646
Numéro CAS: 93-72-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité