1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(Aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
OR315339-5G
APOSOR315339-5GEA 144 EUR InStock
APOSOR315339-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₃
MW: 230,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11579803
Numéro CAS: 392331-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité