2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene] 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR315380-25G
APOSOR315380-25GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR315380-25G
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene] 97%
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Formule: C₂₅H₁₅Br
MW: 395,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704217
Numéro CAS: 171408-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité