3,6-Dibromocarbazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315388-100G OR315388-25G
APOSOR315388-100GEA 45.2 EUR InStock
APOSOR315388-100G APOSOR315388-25G
3,6-Dibromocarbazole 97%
3,6-Dibromocarbazole
Formule: C₁₂H₇Br₂N
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004961
Numéro CAS: 6825-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité