3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315392-25G OR315392-5G
APOSOR315392-25GEA 112 EUR InStock
APOSOR315392-25G APOSOR315392-5G
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072506
Numéro CAS: 864377-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité