4,4'-Dibromotriphenylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315393-1G OR315393-5G
APOSOR315393-1GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR315393-1G APOSOR315393-5G
4,4'-Dibromotriphenylamine
4,4'-Dibromotriphenylamine
Formule: C₁₈H₁₃Br₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060104
Numéro CAS: 81090-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité