2-Bromo-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
OR315395-100G
APOSOR315395-100GEA 201 EUR InStock
APOSOR315395-100G
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Point de fusion: 208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00474541
Numéro CAS: 572-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité