2-Bromotriphénylène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315396-25G OR315396-5G OR315396-1G
APOSOR315396-25GEA 420 EUR InStock
APOSOR315396-25G APOSOR315396-5G APOSOR315396-1G
2-Bromotriphénylène 97%
2-Bromotriphénylène
Formule: C₁₈H₁₁Br
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659043
Numéro CAS: 19111-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité