Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromopyrène

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR315404-100G
APOSOR315404-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR315404-100G
1-Bromopyrène
1-Bromopyrène


Formule: C₁₆H₉Br
MW: 281,15 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C/ 7mmHg
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015767
Numéro CAS: 1714-29-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité