Trioctylphosphine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR315487-100ML OR315487-25ML OR315487-500ML
APOSOR315487-100MLEA 97.4 EUR InStock
APOSOR315487-100ML APOSOR315487-25ML APOSOR315487-500ML
Trioctylphosphine 98%
Trioctylphosphine
Formule: C₂₄H₅₁P
Point d'ébullition: 175 °C/0.3mmHg
Densité: 0.831 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015298
Numéro CAS: 4731-53-7
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité