1-Bromo-2,2-diméthoxypropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR315506-25GEA 127 EUR InStock
APOSOR315506-25G APOSOR315506-5G
1-Bromo-2,2-diméthoxypropane 97%
1-Bromo-2,2-diméthoxypropane
Formule: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃
MW: 183,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000208
Numéro CAS: 126-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité