1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl Methanesulphonate, 1-Benzhydrylazetidin-3-yl methanesulphonate, 1-(Diphenylmethyl)-3-(methanesulphonyloxy)azetidine, 1-Benzhydryl-3-(methanesulphonyloxy)azetidine
OR315570-100G
APOSOR315570-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR315570-100G
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate 97%
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate
Formule: C₁₇H₁₉NO₃S
MW: 317,40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159216
Numéro CAS: 33301-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité