1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)benzylcarbamate
OR315579-1G
APOSOR315579-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR315579-1G
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,3100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683058
Numéro CAS: 108468-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité