N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzenesulphonamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3156-1G
APOSOR3156-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR3156-1G
N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzenesulphonamide 95+%
N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₂S
MW: 280,39 g/mol
Point de fusion: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567982
Numéro CAS: 387350-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité