Butane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(1,2-diphénylphosphino)butane
APOSOR315705-100GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR315705-100G
Butane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426,48 g/mol
Point de fusion: 132…133,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003051
Numéro CAS: 7688-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité