Pentane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(1,2-diphénylphosphino)pentane
APOSOR315706-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR315706-25G APOSOR315706-10G
Pentane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Pentane-1,5-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₉H₃₀P₂
MW: 440,5 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003052
Numéro CAS: 27721-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité