2-(4-Chlorophénoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR315743-5GEA 132 EUR InStock
APOSOR315743-5G
2-(4-Chlorophénoxy)aniline 98%
2-(4-Chlorophénoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,6700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025168
Numéro CAS: 2770-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité