4'-Phénylacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315759-100G OR315759-1KG OR315759-500G
APOSOR315759-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR315759-100G APOSOR315759-1KG APOSOR315759-500G
4'-Phénylacétophénone
4'-Phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008749
Numéro CAS: 92-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité