4-Phénylbenzyle bromure
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR315762-10GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR315762-10G APOSOR315762-5G APOSOR315762-25G
4-Phénylbenzyle bromure
4-Phénylbenzyle bromure
Formule: C₁₃H₁₁Br
MW: 247,13 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/10mmHg
Point de fusion: 83…86 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017869
Numéro CAS: 2567-29-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité