4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
OR315763-500G
APOSOR315763-500GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR315763-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂
MW: 251,15 g/mol
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674019
Numéro CAS: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité