Adamantan-1-yl acrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acrylic acid Adamantan-1-yl ester, 1-Acryloyloxyadamantane
OR315783-5G
APOSOR315783-5GEA 166 EUR InStock
APOSOR315783-5G
Adamantan-1-yl acrylate
Adamantan-1-yl acrylate
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072700
Numéro CAS: 121601-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité