Acide 4-bromoisophtalique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3158-25G OR3158-5G
APOSOR3158-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR3158-25G APOSOR3158-5G
Acide 4-bromoisophtalique 97%
Acide 4-bromoisophtalique
Formule: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Point de fusion: 296…302 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002404
Numéro CAS: 6939-93-1
EINECS: 230-078-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité