2-Amino-4-bromophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxyaniline
OR3159-100G OR3159-25G
APOSOR3159-100GEA 112 EUR InStock
APOSOR3159-100G APOSOR3159-25G
2-Amino-4-bromophénol 98%
2-Amino-4-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00235171
Numéro CAS: 40925-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité