N-ɑ-Boc-L-tryptophanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-3-(3-indolyl)propanol, N-ɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tryptophanol, (S)-2-(Boc-amino)-3-(3-indolyl)propanol, Boc-Tryptophanol, N-Boc-L-tryptophanol
OR316000-25G
APOSOR316000-25GEA 145 EUR InStock
APOSOR316000-25G
N-ɑ-Boc-L-tryptophanol 98%
N-alpha-Boc-L-tryptophanol
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₃
MW: 290,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235953
Numéro CAS: 82689-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité